Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Synthèse rapide des sondes d’ARN pour une utilisation dans les dosages de protection contre la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert
330.00€ - 614.00€
Spécification
Contenu et stockage | Le mélange d’enzymes SP6, le tampon de transcription 10X, la solution ATP, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la DNase TURBO, le tampon de chargement de gel II et l’actine pTRI-b sont tous conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. |
---|---|
Type de produit final | ARNm synthétique, ARNm |
Format | Kit |
Type d’échantillon | ARNm, ARNm synthétique |
À utiliser avec (application) | Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR |
Includes: SP6 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10167004
|
Invitrogen™
AM1310M |
Kit de transcription in vitro SP6 | 100 réactions |
614.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10545585
|
Invitrogen™
AM1310 |
Kit de transcription in vitro SP6 | 100 réactions |
598.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10370255
|
Invitrogen™
AM1308 |
Kit de transcription in vitro SP6 | 30 réactions |
330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10698265
|
Invitrogen™
AM1308M |
Kit de transcription in vitro SP6 | 30 réactions |
332.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le kit de transcription in vitro Ambion MAXIscript SP6 permet de synthétiser des sondes d’ARN en seulement 10 minutes pour une utilisation dans les dosages de protection de la ribonucléase, l’hybridation in situ et les hybridations de transfert. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 30 réactions.
- Activité spécifique élevée assurant un rendement élevé, sondes d’ARN pleine longueur en seulement 10 minutes (rendement de l’ARN : 2 à 6 μg)
- Kit de synthèse de sondes convenant parfaitement aux dosages de protection des nucléases, aux transferts Northern et Southern et à l’hybridation in situ
- TURBO DNase inclus
Réactifs de qualité, certifiés sans DNase / ARNase - Synthèse de sondes d’ARN avec des activités spécifiques atteignant 1 x 109 cpm / μg en seulement 10 minutes
- Synthèse efficace de sondes pleine longueur, même à des concentrations limitées en nucléotides, ce qui en fait un complément idéal aux dosages de protection de la ribonucléase
- Pour la synthèse de sondes non marquées par des isotopes
- Le marquage peut être effectué après la transcription en utilisant le kit Ambion’s BrightStar™ de marquage psoralène-biotine ou pendant la transcription en incorporant des nucléotides modifiés dans la réaction
- Pour la synthèse de quantités modestes d’ARN non marqué (réaction de 2 à 6 μg / 20μl) jusqu’à 2 kb
Spécification
Le mélange d’enzymes SP6, le tampon de transcription 10X, la solution ATP, la solution CTP, la solution GTP, la solution UTP, la DNase TURBO, le tampon de chargement de gel II et l’actine pTRI-b sont tous conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Kit | |
Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR | |
Kit de transcription in vitro SP6 | |
2 à 6 µg |
ARNm synthétique, ARNm | |
ARNm, ARNm synthétique | |
Ambion™, MAXIscript™ | |
SP6 | |
Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.