Learn More
Invitrogen™ Kit de nettoyage pour transcription MEGAclear™
Nettoyage rapide des réactions de transcription à grande échelle
Marque: Invitrogen™ AM1908
207.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Solution de liaison, concentré de solution de lavage et 5 M d’acétate d’ammonium, solution d’élution, cartouches de filtration, tubes de prélèvement et d’élution
Description
Le kit MEGAclear est conçu pour un nettoyage rapide de toutes les réactions de transcription à grande échelle. Le kit MEGAclear sépare efficacement l’ARN des NTP non incorporés, des enzymes et des composants de tampon.- Purifie les réactions de transcription pour produire un ARN de haute qualité, exempt de NTP non incorporés, d’enzymes et de composants de tampon.
Récupération élevée de 1 à 500 μg d’apport
Idéal pour la purification des réactions d’amplification d’ARNa, des sondes d’ARN non marquées par des isotopes et des transcripts d’ARN à coiffe pour les injections d’ovocytes
Protocole rapide : purifie l’ARN en moins de 30 minutes. - Utilisation du kit MEGAclear : Le protocole est simple et rapide. La réaction de transcription est mélangée à une solution de liaison, transmise à un filtre de liaison d’ARN et lavée. Une étape d’élution libère l’ARN purifié, qui est désormais prêt pour n’importe quelle application nécessitant un ARN transcrit synthétique ultra pur ou in vitro. Pour obtenir une récupération d’ARN de 70 % ou plus, l’ARN simple brin doit être >100 nt et l’ARN double brin doit être >200 bp.
Spécification
La solution de liaison, le concentrat de solution de lavage et l’acétate d’ammonium 5 M sont conservés à 4°C. La solution d’élution peut être conservée à n’importe quelle température, et les cartouches de filtre et tubes de prélèvement et d’élution sont conservés à température ambiante. | |
Tube | |
ARNm, ARNm synthétique | |
Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Ambion™, MEGAclear™ | |
20 préparations | |
Température ambiante | |
500 µg |
ARNm synthétique purifié, ARNm purifié | |
Colonne de centrifugation de silice | |
ARNm, ARNm synthétique | |
Rampe à vide, centrifugeuse | |
20 préparations | |
Kit de purification d’ARNm, kit de purification | |
30 min | |
1 ng à 500 µg d’ARNdb > 200 b ou d’ARNsb > 100 bp |
Sécurité et traitement
- MEGAclear Transcription Clean-Up Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Mercaptoethanol
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.