Learn More
Invitrogen™ Kit de transcription MEGAshortscript™ T7
Maximisez le rendement des transcrits d’ARN courts
Marque: Invitrogen™ AM1354
469.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Includes: Mélange enzymatique T7, tampon de réaction 10 X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, pTRI-ARN 18S, DNase TURBO, solution d’arrêt à l’acétate d’ammonium, tampon de chargement de gel II, eau exempte de nucléase
Description
Le kit MEGAshortscript T7 est conçu pour obtenir des niveaux élevés d’ARN transcrits in vitro, dans la plage de 20 à 500 nucléotides. Avec les méthodes conventionnelles, la transcription de petits modèles conduit souvent à un rendement faible en termes de masse d’ARN. Pour synthétiser une masse donnée de produit à partir de transcrits courts, il faut bien plus d’initiations de transcription. Puisque l’étape d’initiation est l’étape cinétiquement limitante de la transcription, le rendement des réactions à partir de modèles courts est souvent faible. Le kit MEGAshortscript T7 a été spécialement conçu pour surmonter les inconvénients de la transcription conventionnelle in vitro et pour maximiser le rendement des transcripts courts d’ARN.
- Transcrit efficacement de petits modèles (<300 bases) avec des rendements toujours élevés
- Conçu pour être utilisé avec des modèles de produits PCR, oligonucléotides synthétiques et plasmides
Spécification
Mélange enzymatique T7, tampon de réaction 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, pTRI-ARN 18S, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium et tampon de chargement sur gel II sont tous conservés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Kit | |
Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR | |
Ambion™, MEGAshortscript™ | |
25 réactions | |
Glace carbonique |
ARNm synthétique, ARNm | |
ARNm, ARNm synthétique | |
25 réactions | |
Kit de transcription in vitro T7 | |
T7 | |
Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.