Learn More
Invitrogen™ Kit de transcription mMESSAGE mMACHINE™ T7
Synthèse in vitro de grandes quantités d’ARN à coiffe.
Marque: Invitrogen™ AM1344
761.90 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Includes: Mélange enzymatique T7, tampon de réaction 10X, solution 2XNTP/CAP, solution GTP, pTRI-XeF, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation au chlorure de lithium, tampon de chargement de gel II, eau exempte de nucléase
Description
Les kits mMESSAGE mMACHINE™ sont conçus pour la synthèse in vitro de grandes quantités d’ARN coiffé. L’ARN à coiffe imite la plupart des ARNm eucaryotes trouvés in vivo, car il a une structure de coiffe de 7-méthyl guanosine à l’extrémité 5′.
- Rendement de l’ARN : 20 à 30 μg
- Incluent un analogue de coiffe [m7(5′)ppp(5′)G] dans une réaction de transcription à ultra haut rendement
- Format de réaction simplifié au cours duquel les quatre ribonucléotides et l’analogue de coiffe sont mélangés dans une seule solution
- Analogue de coiffe : Le rapport GTP de la solution est de 4:1, ce qui est optimal pour maximiser le rendement de l’ARN et la proportion de transcripts à coiffe
- Pour la synthèse de routine des ARN à coiffe pour la microinjection d’ovocytes, la translation in vitro, la transfection et d’autres applications
- Les rendements élevés sont obtenus en optimisant les conditions de réaction de la synthèse d’ARN en présence de fortes concentrations de nucléotides
- Un inhibiteur de RNase, un composant du mélange enzymatique, protège l’ARN synthétisé de la dégradation provoquée par des ribonucléases de contamination
Spécification
Mélange enzymatique T7,solution CAP⁄2XNTP de tampon de réaction 10X, solution GTP, pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement sur gel II sont tous stockés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Kit | |
Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR | |
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™ | |
25 réactions | |
Glace carbonique | |
Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé |
ARNm synthétique, ARNm | |
ARNm, ARNm synthétique | |
25 réactions | |
Kit de transcription in vitro T7 | |
T7 | |
20 à 30 µg |
Sécurité et traitement
- mMESSAGE mMACHINE T7 Transcription Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: lithium chloride, formamide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.