Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA Transcription Kit
Générez des transcripts d’ARN avec des rendements protéiques plus élevés
Marque: Invitrogen™ AMB13455
2429.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Includes: Mélange d’enzymes T7, tampon de réaction 10X, solution 2 XNTP/ARCA, solution GTP, pTRI-XeF, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium, E-PAP, tampon 5X E -PAP, solution ATP, MnCl2, colorant de charge de formaldéhyde, eau exempte de nucléase
Description
Le kit mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra associe un nouvel analogue de coiffe, à savoir l’analogue de coiffe anti-inverse (ARCA), à une technologie brevetée de transcription à haut débit pour générer des transcripts d’ARN qui produisent des rendements supérieurs de protéines par rapport aux autres transcripts après translation.
- Rendement de l’ARN : 20 à 30 μg
- Synthétise plus de protéines à partir d’ARN transcrit in vitro.
- Exprime des transcripts d’ARN plus efficacement in vitro et in vivo.
- Stabilise les transcripts in vivo avec des réactifs inclus pour la queue poly(A).
Spécification
Mélange enzymatique T7, solution ARCA⁄2XNTP de tampon de réaction 10X, solution GTP, pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium, tampon E-PAP, 5X E-PAP, solution ATP, MnCl2 et colorant de charge au formaldéhyde sont tous stockés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. | |
Kit | |
Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR | |
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™ | |
50 réactions | |
Glace carbonique | |
Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé |
ARNm synthétique avec bouchon ARCA, ARNm, ARNm synthétique | |
ARNm, ARNm synthétique | |
50 réactions | |
Kit de transcription in vitro T7 | |
T7 | |
20 à 30 µg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.