Learn More
Formate d’ammonium dans du méthanol, 10 mM, avec 0,05 % d’acide formique, LC-MS, Thermo Scientific™
Mélange de phase mobile adapté à l’analyse. Par. ex : la vitamine D et les drogues faisant l’objet de tests d’abus et conditionnées dans un flacon en verre borosilicaté qui peut être utilisé directement sur l’instrument LC-MS.
Marque: Thermo Scientific MB122-1
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 540-69-2 Poids : 0.79100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Formiate d’ammonium dans le méthanol, 10 mM, avec 0,05 % d’acide formique, 0,57 à 0,69 g/l (formiate d’ammonium, p/v), numéro CAS-540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
- Pour une utilisation dans des applications LC/MS et UHPLC
- Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
- Mélange de phase mobile adapté aux tests de dépistage de la vitamine D et des stupéfiants
- Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté pour empêcher la formation d’adduits métalliques, qui peuvent être utilisés directement sur l’instrument
- Formate d’ammonium : tampon HPLC couramment utilisé compatible avec la LC/MS
Spécification
64.7°C | |
Mobile-phase solvent blend | |
3.5 (25°C) | |
1 L | |
MFCD00004595 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol | |
UHPLC-MS | |
Flacon en verre borosilicaté | |
0.791 g/cm3 |
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid | |
540-69-2,67-56-1,64-18-6 | |
Liquide | |
CH4O | |
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny | |
CO | |
32.04 | |
Formate d’ammonium 10 mM | |
128 at 20°C |
Sécurité et traitement
- 10mM Ammonium Formate in Methanol + 0.05% Formic Acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl alcohol
RuO - Usage exclusivement réservé à la recherche