Learn More
Labconco™ Ampoules
Les ampoules Labconco sont fabriquées en verre borosilicaté de haute qualité pour une résistance et une durabilité optimales.
345.00€ - 755.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10024084
|
Labconco™
7571010 |
5mL | Prélimée, fond plat |
545.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10084314
|
Labconco™
7570610 |
1mL | Prélimée, fond plat |
345.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10359744
|
Labconco™
7571210 |
10 ml | Prélimée, fond plat |
625.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15103065
|
Labconco™
7572710 |
1mL | Droit |
755.00€
100 ampoules |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre borosilicaté de haute qualité garantissant robustesse et durabilité
- Fournis dans des emballages de 100
Spécification
Verre borosilicaté | |
Ampoule |