Learn More
Invitrogen™ Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA Inhibitor Positive Control
Contrôle positif inhibiteur de micro-ARN Anti-miR™ hsa-let-7c
Marque: Invitrogen™ 4392431
208.37 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les inhibiteurs Anti-miR™ miRNA Invitrogen™ sont des acides nucléiques simple brin chimiquement modifiés, conçus pour se lier spécifiquement aux molécules de microARN endogènes (miARN) et les inhiber. Ces inhibiteurs prêts à l’emploi peuvent être introduits dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les ARNsi. Le contrôle positif inhibiteur de micro-ARN Anti-miR™ let 7c offre un contrôle positif pratique et validé pour les expériences utilisant des inhibiteurs de micro-ARN Anti-miR. Le micro-ARN let-7 endogène régule négativement le HMGA2, une protéine chromatine omniprésente et non histone qui module l’expression génétique par des changements dans l’architecture de la chromatine. Lorsqu’il est transfecté dans des cellules humaines et de souris, l’inhibiteur de micro-ARN Anti-miR hsa-let-7c bloque le micro-ARN let-7c endogène, ce qui entraîne une augmentation des niveaux d’ARNm HMGA2.Produits accessoires :
Les inhibiteurs de micro-ARN anti-miR™ (réf. AM17000 et AM17001) sont également disponibles. Pour sélectionner la séquence et l’ordre de votre ARNmi, consultez GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. Le contrôle négatif de l’inhibiteur de micro-ARN anti-miR™ n°1 (réf. AM17010) est une séquence aléatoire qui a été validée pour ne produire aucun effet identifiable sur la fonction connue de micro-ARN. Les contrôles négatifs Anti-miR marqués par colorant Cy™3 et FAM™ (réf. AM17011 et AM17012, respectivement) sont également disponibles. Le kit de démarrage Pre-miR™ miRNA Starter Kit (réf. AM1540) peut être utilisé pour optimiser la transfection des précurseurs de miARN Pre-miR™.
Spécification
L’ARNmi anti-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C. | |
Inhibiteur de miARN | |
Non conjugué(e) | |
Inhibiteur de miARN | |
Température ambiante |
Contrôle positif | |
Analyse de miARN et d’ARN non codant | |
Ambion™, Anti-miR™ | |
5 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.