Learn More
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor Negative Control #1
Contrôle négatif de l’inhibiteur de micro-ARN Anti-miR™ n°1
Brand: Invitrogen™ AM17010
207.70 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Additional Details : Poids : 0.00810kg
Description
Les inhibiteurs Anti-miR™ miRNA Invitrogen™ sont des acides nucléiques simple brin chimiquement modifiés, conçus pour se lier spécifiquement aux molécules de microARN endogènes (miARN) et les inhiber. Ces inhibiteurs prêts à l’emploi peuvent être introduits dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Le contrôle négatif n°1 anti-miR™ est une molécule Anti-miR de séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des miARN.Produits accessoires
Les inhibiteurs anti-miR™ miARN (réf. AM17000 et AM17001) sont également disponibles. Pour sélectionner la séquence et l’ordre de votre ARNmi, consultez GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. Les contrôles négatifs anti-miR™ marqués au colorant CY™3 et FAM™ (réf. AM171011 et AM17012) sont également disponibles pour la surveillance de l’efficacité de la transfection dans les expériences de transfection à l’aide d’inhibiteurs anti-miR miARN. Le kit de démarrage Pre-miR™ miRNA Starter Kit (réf. AM1540) peut être utilisé pour optimiser la transfection des précurseurs de miARN Pre-miR™.
Specifications
L’ARNmi anti-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C. | |
Contrôle négatif | |
Humain, souris, rat | |
Non conjugué(e) | |
Inhibiteur de miARN | |
Température ambiante |
Tube | |
Inhibiteur de miARN | |
Analyse de miARN et d’ARN non codant | |
Ambion™, Anti-miR™ | |
5 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.