Learn More
Applied Biosystems™ Barrette de 8 tubes rapide MicroAmp™, 0,1 ml
La conductivité thermique optimisée réduit les temps d’amplification par PCR
Marque: Applied Biosystems™ 4358293
131.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Includes: 125 barrettes de tubes de MicroAmp Fast de 8 tubes, 0,1 ml.
Requires : Plateau MicroAmp Fast à 96 puits
Description
Le système complet de PCR Applied Biosystems Fast, qui comprend le Master Mix pour PCR prémélangé AmpliTaq Gold™ ou GeneAmp™ Fast, des microplaques et tubes spécialement conçus et le thermocycleur à 96 puits Veriti, réduit considérablement la durée des amplifications par PCR. Vous pouvez désormais amplifier, à partir de fonds génomiques, des fragments de moins de 500 bp en environ 25 minutes, voire 10 minutes dans certains cas. Vous pouvez également amplifier plus rapidement des fragments plus importants : jusqu’à 2 Kb en à peine 40 à 50 minutes.
- Optimisé pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide, efficace et sans huile
- S’ajuste facilement dans le thermocycleur à 96 puits Veriti Fast, pour maximiser la conductivité thermique et offrir un contrôle précis des cycles de températures
- Améliore la conductivité thermique, permettant le contrôle précis des cycles de températures
- Garantit des résultats sensibles, spécifiques et reproductibles
- Réduit la durée de l’amplification par PCR de 2 heures à seulement 25 minutes (lorsque le thermocycleur à 96 puits Veriti est utilisé)
- Permet l’amplification en seulement 25 minutes
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR rapide en temps réel, PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase | |
0,1 mL | |
Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel | |
Polypropylène | |
Rapidité | |
Non inclus | |
125 tubes à barrettes |
Optique | |
0,15 mL | |
MicroAmp™ | |
Contient 125 barrettes de 8 tubes MicroAmp™ Fast, 0,1 ml. Stocker à température ambiante. | |
Température ambiante | |
96 | |
Barrette Fast de 8 tubes |