Learn More
Étalons de conductivité, 84 μS/cm, Mettler Toledo™
50.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23284" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Description
- Non dangereux en raison de la composition aqueuse
- Problèmes d’expédition, de stockage, de manipulation ou d’élimination réduits qui surviennent normalement avec des étalons de conductivité à base de solvants
Spécification
Odeur | Odorless |
Tension de vapeur | 23hPa |
Couleur | Incolore |
Quantité | 250 mL |