Learn More
Brand™ Pipette sérologique AR-GLAS™
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes sérologiques AR-GLAS™ BRAND™ possèdent une pointe de grand diamètre pour permettre une distribution totale. Graduations courtes et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
Marque: Brand™ 27107
91.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.36000kg
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
- Pointe de grand diamètre pour une distribution totale.
- Graduations courtes et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
0,01 mL | |
plusmn;0,02 ml | |
Pipette sérologique |
2 mm | |
Oui | |
-0,2 mL | |
1 ml |