Learn More
STEMCELL Technologies ArciTect™ tracrRNA Kit
Trans-activating crRNA for guide RNA generation in CRISPR-Cas9 genome editing
249.00€ - 449.55€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17109311
|
STEMCELL Technologies
76018 |
20 nmol Kit |
449.55€
1 kit |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17189301
|
STEMCELL Technologies
76016 |
5 nmol Kit |
249.00€
1 kit |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17199301
|
STEMCELL Technologies
76017 |
10 nmol Kit |
302.40€
1 kit |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- ArciTect™ tracrRNA is a trans-activating CRISPR RNA (crRNA), one of two RNA components required to make a guide RNA (gRNA) for CRISPR-Cas9 genome editing
- ArciTect™ tracrRNA contains a complementary sequence to the linker sequence in ArciTect™ crRNA, allowing fast and efficient gRNA duplex formation
- It is recognized by all ArciTect™ Cas9 nucleases and is essential for ribonucleoprotein (RNP) complex formation
- It contains 2'-O-methyl and phosphorothioate modifications at the first two 5' and 3' terminal residues for optimal stability and editing efficiency
- The ArciTect™ tracrRNA Kit includes tracrRNA as well as ArciTect™ Annealing Buffer (5X), which is required for forming a gRNA duplex between ArciTect™ tracrRNA and ArciTect™ crRNA
- ArciTect™ crRNA is available by custom order for user-specified target sequences, in 2 nmol (Catalog #76010), 10 nmol (Catalog #76011), and 20 nmol (Catalog #76012) sizes
- ArciTect™ Cas9 Nuclease is also available separately (Catalog #76001)
Spécification
Pluripotent Stem Cells |