Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de transport Arctic Express™
Garantissez une sécurité et une sûreté optimales grâce à ces systèmes de transport, parfaits pour transporter des matières infectieuses ou des échantillons biologiques à des températures cryogéniques.
2400.00€ - 7030.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Capacité en flacons | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Capacité en flacons | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10679633
|
Thermo Scientific™
CY50905 |
4,3 L | 48 x 1,2 ml ; 48 x 2 ml ; 24 x 4 ml ; 16 x 5 ml |
2740.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15166445
|
Thermo Scientific™
CY50910 |
10 L | 966 x 1,2 ml ; 966 x 2 ml ; 483 x 4 ml ; 322 x 5 ml |
6860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12791745
|
Thermo Scientific™
CY50915 |
1,5 L | 9 x 1,2 ou 2ml ; 6 x 4ml ; 3 x 5ml |
2400.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10083553
|
Thermo Scientific™
CY50920 |
10 L | 480 x 1,2 ml ; 384 x 2 ml ; 288 x 4 ml |
7030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Garantissez une sécurité et une sûreté optimales grâce aux systèmes de transport Thermo Scientific™ Arctic Express™, parfaits pour transporter des matières infectieuses ou des échantillons biologiques à des températures cryogéniques. Ces conteneurs de transport offrent une vaste gamme de caractéristiques qui assurent une sécurité et une sûreté maximales des échantillons les plus précieux pour le transport routier ou aérien.
Caractéristiques :- Les modèles CY50920 et CY50905 sont homologués par l’IATA
- Innovative material absorbs liquid nitrogen to prevent spillage during shipment
- Une rétention dans l’azote liquide de huit, 13 et 21 jours permet le transport sûr des échantillons tout en préservant leur intégrité
- Les matières biologiques sont contenues en toute sécurité dans la boîte du conteneur de transport
- Le couvercle verrouillable à compartiment de sécurité interne assure la protection et l’isolement des échantillons
- Les cryovials sont enveloppés d’un matériau absorbant à fibres qui absorbe le liquide en cas de fuite
- Le système, doté d’une conception légère en aluminium et d’une poignée verseuse pratique, est facilement pris en charge par la plupart des transporteurs
Les taux d’évaporation statique sont basés sur les performances d’un conteneur neuf, sans ouvertures du couvercle et sans produits à l’intérieur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des applications.
Informations de commande :
Les expéditions de moelle osseuse, valvules cardiaques ou autres échantillons volumineux nécessitent un emballage de taille spécifique pour déterminer la capacité.
Inclut :
Les conteneurs de transport cryogéniques sont livrés avec un emballage d’expédition réutilisable ; une boîte avec les modèles Arctic Express 5 et 10
Compatible avec :
- Chariot à roulettes (BioCane 20, 34, 47 : AY509X9) (BioCane 73 : AY509X1)
- Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/boîte (AY509X21)
- Thermo Scientific™ Cryocane™, 1.2 ml (4000211)
- Rack carré pour BioCane 47, comprenant cinq boîtes avec 40 séparateurs (195555)
- Flacons cryogéniques de 1.2 ml, 500/boîte (AY509X13)
- Flacons cryogéniques de 2.0 ml, 500/boîte (AY509X12)
- Flacons de 1 ml, 500/boîte (AY509X32)
- Flacons de 1.5 ml, 500/boîte (AY509X33)
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spécification
Dewar LN2 à remplissage manuel |