Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC Connect
L’agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC Connect VELP Scientifica est un agitateur à plaque chauffante innovant doté de la technologie wi-fi pour contrôler les réactions grâce à la plateforme cloud Ermes VELP. Il offre une thermorégulation précise et une agitation puissante pour les laboratoires chimiques, microbiologiques, pharmaceutiques et cosmétiques nécessitant précision et efficacité.
740.00€ - 977.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
---|---|
Tension | 230 V |
Fonctions de sécurité | Message de sécurité de surface chaude, signal acoustique |
Poids à l’expédition (métrique) | 3,7 kg |
Matériau du corps | Technopolymère |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17284433
|
Velp Scientifica™
SA20500550 |
Sonde de température AISI 316 Ti |
740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17294433
|
Velp Scientifica™
SB20500550 |
Sonde de température AISI 316 Ti, tige de support, pince |
977.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Performances exceptionnelles
- La technologie des plaques chauffantes de pointe garantit l’homogénéité et la stabilité de la température ambiante à 550°C
- Le moteur sans balais puissant permet d’obtenir un volume allant jusqu’à 20 L (H2O) de 30 à 1 700 tr/min
- La technologie de contre-réaction SpeedServo™ maintient une vitesse constante même si la viscosité change
Excellente thermorégulation
- Idéal pour les applications sensibles à la température en chimie, biotechnologie et pharmaceutique
- Thermorégulation précise du milieu avec sonde Pt100 (±0,5°C)
- Les plages de thermorégulation varient de la température ambiante jusqu’à 300°C
Sûr et résistant
- Le dessus en céramique de haute qualité et la structure en technopolymère garantissent une résistance aux produits chimiques
- Message de sécurité de surface chaude affiché lorsque la température est supérieure à 50°C
- Le bouton de verrouillage de sécurité élimine les risques de modification involontaire des conditions de travail
Fonctionnement programmable
- Minuteur intégré de 1 min à 99 h 59 min (incrément de 1 min)
- Inversion automatique de la direction d’agitation pour des capacités de mélange améliorées de 5 s à 99 min 59 s (incrément de 1 s)
- Mode intermittent pour une programmation améliorée de 5 s à 99 min 59 s (incrément de 1 s)
Intuitif et facile à utiliser
- Affichage numérique pour des réglages précis de température et d’agitation
- Icônes lumineuses pour garantir un affichage clair des conditions de travail
Spécification
Céramique | |
Message de sécurité de surface chaude, signal acoustique | |
Technopolymère | |
Analogique | |
Température ambiante à 550°C | |
3,2 kg | |
Carré | |
Type EU | |
20 L | |
25 mois | |
Déclaration de conformité CE ; déclaration britannique de conformité R.-U. ; certificat BC ; certificat cNEMKOus |
230 V | |
3,7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in | |
50/60 Hz | |
Agitateur à plaque chauffante | |
25 kg | |
1 | |
30 à 1 700 tr/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |