Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire l’embuage des lunettes.
Marque:  3M™ 7000088723
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Code produit. 10583051
  • 54.05€ / 20 pièces
Expédition estimée: 18-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
  • La conception originale à 3 panneaux permet un plus grand mouvement du visage
  • La technologie de filtration à faible résistance vous aide à respirer plus facilement
  • Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
  • Le panneau supérieur gaufré permet de réduire l’embuage des lunettes
  • Mentonnière conçue pour faciliter le positionnement et le réglage
  • Repliable à plat et disposant d’un emballage individuel, il est facile à ranger
  • ‘Bandeaux à code couleur pour une identification aisée : bleu pour FFP2 (NFP 12)’
  • Disponibles dans un gros ou un petit emballage
  • Niveau d’utilisation maximal : Jusqu’à 12 x la valeur limite admissible
Spécification
Spécification
Approuvé CE conformément à la norme EN 149:2001A1:2009
3 parties
FFP2
Non
Oui
Sculpté
Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail
Blanc
Oui
Pliage à plat
Agriculture, nettoyage et entretien, démolition
9320
20/paquet
Coque