Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire l’embuage des lunettes.
Marque: 3M™ 7000062382
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
- Conception d'origine 3M à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
- La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
- La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides
- Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
- Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
- La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
- Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
- Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
- Lot de petites tailles de 5. Lots de plus grandes tailles disponibles
- Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 10 x la VME
Spécification
CE Approved to EN 149:2001A1:2009 | |
3 parties | |
Oui | |
Automotive Industry, Iron and Steel, Sawmills | |
Sculpted |
Blanc | |
FFP2 | |
FFP2 | |
PF9322 |