Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300
Le masque pour particules 3M™ Aura™ offre une protection respiratoire avec une conception à 3 panneaux repliable à plat, une faible résistance à la respiration et un panneau supérieur sculpté et gaufré qui aide à réduire l’embuage des lunettes.
Marque: 3M™ 7000088730
624.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21914" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.95000kg
Description
Offrent une conception unique à trois panneaux pour un meilleur confort et une communication aisée.Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300 couvrent une gamme d’applications nécessitant une protection FFP1, FFP2 et FFP3.
- Conditionnés individuellement pour éviter toute contamination
- La toile souple du panneau intérieur garantit un plus grand confort
- Léger et pliable
- Tension uniforme des bandeaux réduisant la pression exercée par la sangle
- La valve Cool Flow centrale réduit l’accumulation de chaleur et facilite la respiration et le refroidissement de l’air
Spécification
Approuvé CE conformément à la norme EN 149:2001A1:2009 | |
3 parties | |
FFP2 | |
Oui | |
Oui | |
Sculpté | |
Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail |
Blanc | |
Oui | |
Masque pour particules à plis plats | |
Agriculture, nettoyage et entretien, démolition | |
9322+ P2 avec valve | |
330/paquet | |
Coque |