Learn More
3M™ Respirateur pour particules Aura™ 9320D+, FFP2
La combinaison de divers éléments de confort fait du masque 3M™ Aura™ 9320D + un masque à particules particulièrement puissant et confortable.
Marque: 3M™ 7100241313
625.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21914" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 4.53600kg
Description
- La conception originale à 3 panneaux permet un plus grand mouvement du visage
- La technologie de filtration à faible résistance vous aide à respirer plus facilement
- Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
- Le panneau supérieur gaufré permet de réduire l’embuage des lunettes
- Mentonnière conçue pour faciliter le positionnement et le réglage
- Protection FFP2 contre les poussières et les gouttelettes dans une grande variété d’applications industrielles et d’autres environnements dangereux
- La conception repliable à plat permet de le ranger facilement lorsqu’il n’est pas utilisé, et les bandeaux tressés à code couleur vous aident à identifier le niveau de protection offert : bleu pour FFP2 (NPF 12)
- Conditionnés individuellement dans un emballage hygiénique pour protéger contre la contamination
- Conçu pour bien s’adapter aux produits de protection oculaire et auditive 3M
Spécification
Sans valve, en vrac | |
Particules FFP2 | |
Non |
Oui | |
Étalon | |
440/carton |