Learn More
BRAND™ Sachets de mise au rebut autoclavables
Fabrication en PP ou en PA. Les sachets de mise au rebut autoclavables BRAND™ servent à collecter les articles jetables après utilisation. Les sachets en PP sont autoclavables à 121°C. Les sachets en PA sont autoclavables à 134°C ou peuvent être stérilisés à l’air chaud à 180°C
37.00€ - 64.15€
Spécification
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Autoclavage d’articles pour mise au rebut
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
10717091
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
759705
Polypropylène
37.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10058780
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
759710
Polyamide
64.15€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Pour la collecte des articles jetables après utilisation. Attention ! Risque de blessure : ne jamais mettre d’objets pointus (ex : aiguilles) dans les sachets en plastique.
  • Les sachets doivent être ouverts pendant la stérilisation.
  • Sachets en polypropylène autoclavables à 121°C
  • Sachets en polyamide sont autoclavables à 134°C ou pouvant être stérilisés à l’air chaud à 180°C
Spécification
Spécification
300 mm
200 mm
Autoclavage d’articles pour mise au rebut