Learn More
Axygen™ Tubes PCR à 8 barrettes, 0,2 ml
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR à 8 barrettes Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante. Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
107.46€ - 1305.00€
Spécification
Volume (métrique) | 0,2 ml |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Matériau | PP |
Format | Bande |
Type de produit | Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine |
Code produit | Marque | Couleur | Type de bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de bouchon | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12706839
|
Axygen™
PCR-0208-B |
Bleu | Vendu séparément | 125/boîte ; 1250/carton |
1305.00€
1250 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12681646
|
Axygen™
PCR-0208-C |
transparent | Vendu séparément | 125/boîte ; 1250/carton |
133.00€
125 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12667215
|
Axygen™
PCR-0208-CP-C |
Transparent | Bombé | 125/boîte ; 1250/carton |
152.00€
125 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12547977
|
Axygen™
PCR-0208-A |
Assortiment | Vendu séparément | 125/boîte ; 1250/carton |
135.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12657215
|
Axygen™
PCR-0208-FCP-C |
Transparent | Plat | 125/boîte ; 1250/carton |
193.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12587977
|
Axygen™
PCR-0208-G |
Vert | Vendu séparément | 125/boîte ; 1250/carton |
131.00€
125 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12597977
|
Axygen™
PCR-0208-O |
Orange | vendu séparément | 125/sachet, 1250/boîte |
131.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12527987
|
Axygen™
PCR-0208-Y |
Jaune | Vendu séparément | 125/boîte ; 1250/carton |
134.00€
125 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15479063
|
Axygen™
PCR-0208-C-100 |
Transparent | Vendu séparément | 100/carton |
132.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12517987
|
Axygen™
PCR-0208-V |
Violet | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12507987
|
Axygen™
PCR-0208-R |
Red | Sold Separately | 125/Pk., 1250/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10841291
|
Axygen™
PCR-0208-C |
transparent | Vendu séparément | 125/boîte ; 1250/carton |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Beschreibung
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons.Les tubes PCR à 8 barrettes Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste.Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante.Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
- Tube PCR à barrette conçus pour être compatibles avec une grande variété de thermocycleurs
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Les bouchons d’insertion bombés ou plats garantissent un ajustement serré qui empêche l’évaporation des échantillons
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
- Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Spezifikation
0,2 ml | |
PP | |
Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine |
Non stérile | |
Bande |