Learn More
Axygen™ Tubes PCR à bouchon plat, 0,2 ml
Conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard. Les tubes PCR Axygen™ à bouchon plat de 0,2 ml sont fabriqués en polypropylène non stérile. Chaque tube conique est doté d’une épaisseur de paroi mince et constante. Le bouchon s’ajuste parfaitement, permettant de protéger le contenu et d’éviter l’évaporation. Disponibles dans un assortiment de couleurs.
55.25€ - 538.07€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans RNAse ni DNAse, apyrogène |
---|---|
Volume (métrique) | 0,2 ml |
Quantité | 1000/sachet, 10 sachets/boîte |
Matériau du bouchon | PP |
À utiliser avec (équipement) | Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique |
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11396044
|
Axygen™
PCR-02-B |
Bleu | Tube PCR à paroi fine |
88.35€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11356054
|
Axygen™
PCR-02-A |
Assortiment | Tube PCR à paroi mince |
88.75€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11376044
|
Axygen™
PCR-02-C |
Transparent | Tube PCR à paroi fine |
86.05€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11306054
|
Axygen™
PCR-02-G |
Vert | Tube PCR à paroi fine |
88.35€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11300145
|
Axygen™
PCR-02-L-C |
Blanc | Tube PCR Maxymum Recovery |
131.00€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11326054
|
Axygen™
PCR-02-R |
Rouge | Tube PCR à paroi fine |
91.80€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11336054
|
Axygen™
PCR-02-V |
Violet | Tube PCR à paroi fine |
68.15€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11346054
|
Axygen™
PCR-02-Y |
Jaune | Tube PCR à paroi fine |
88.35€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12746849
|
Axygen™
PCR-02-C |
Transparent | Tube PCR à paroi fine |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11316054
|
Axygen™
PCR-02-O |
Orange | Thin Wall PCR Tube |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12545627
|
Axygen™
PCR-02-SP |
Spectrum | Thin Wall PCR Tube |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Conçu pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard.Les tubes PCR Axygen™ de 0,2 m à bouchon plat sont fabriqués en PP non stérile.Chaque tube conique est doté d’une épaisseur de paroi mince et constante.Le bouchon s’ajuste parfaitement, permettant de protéger le contenu et d’éviter l’évaporation.Disponibles dans un assortiment de couleurs.
- Tubes compatibles avec la PCR quantitative pour une large gamme d’instruments de PCR en temps réel
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Le bouchon d’insertion uniforme assure l’étanchéité sur toute la longueur pour un ajustement parfait qui empêche l’évaporation de l’échantillon
- L’option Maxymum Recovery™ offre une rétention très faible et un rendement élevé
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
- Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le codage couleur
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
1000/sachet, 10 sachets/boîte | |
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique | |
Non stérile | |
Plat |
0,2 ml | |
PP | |
Conique | |
PP | |
Tube |