Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes robotiques
Compatible avec les stations de travail Hamilton MICROLAB™ STAR et Nimbus
162.48€ - 980.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
À utiliser avec (application) | Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications |
Type de pointe | Automatisation, Automatisation |
Code produit | Marque | Filtré | Stérilité | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Filtré | Stérilité | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12822283
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR |
Sans filtre | Non stérile | 10 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
287.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12842283
|
Axygen™
HT-10-CBK-HTR-S |
Sans filtre | Stérile | 10 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
313.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12852293
|
Axygen™
HT-10-CBK-STK |
Sans filtre | Non stérile | 10 mu;l | Rack empilé |
965.00€
11520 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12832283
|
Axygen™
HTF-10-CBK-HTR-S |
À filtre | Stérile | 10 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
368.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12862283
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR |
Sans filtre | Non stérile | 50 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
266.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12852283
|
Axygen™
HT-50-CBK-HTR-S |
Sans filtre | Stérile | 50 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
289.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12892283
|
Axygen™
HTF-50-CBK-HTR-S |
À filtre | Stérile | 50 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
341.00€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12892293
|
Axygen™
HT-50-CBK-STK |
Sans filtre | Non stérile | 50 mu;l | Rack empilé |
895.00€
11520 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12882283
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR |
Sans filtre | Non stérile | 300 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
266.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12872283
|
Axygen™
HT-300-CBK-HTR-S |
Sans filtre | Stérile | 300 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
289.00€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12832303
|
Axygen™
HT-300-CBK-STK |
Sans filtre | Non stérile | 300 mu;l | Rack empilé |
980.00€
11520 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12802293
|
Axygen™
HTF-300-CBK-HTR-S |
À filtre | Stérile | 300 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
341.00€
2304 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12832293
|
Axygen™
HTF-1000-CBK-HTR-S |
À filtre | Stérile | 1000 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
228.00€
1536 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12822293
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR-S |
Sans filtre | Stérile | 1000 mu;l | Rack pour pointes suspendu |
194.00€
1536 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12812293
|
Axygen™
HT-1000-CBK-HTR |
Non-Filtered | Non-sterile | 1000 μL | Hanging Tip Rack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation de liquides Hamilton. Elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications.
- Tailles : 10, 50, 300 et 1000 μl
- Stériles ou non stériles ; Pointe à filtre également disponible
- Les options de conditionnement incluent un rack pour pointes suspendu, un rack sur plateau classique ou un format imbriqué / empilé
- Entièrement automatisées sur le terrain ; Fabriquées selon un contrôle rigoureux des procédés
- Assemblage automatisé à 100 % pour garantir des performances et une qualité homogènes
- Rack pour pointes suspendues : convient aux produits Hamilton STAR, STARlet™ et STARplus™
- Rack sur plate-forme : pour les produits de la gamme MICROLAB STAR et Hamilton Nimbus
Spécification
Noir | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Automatisation, Automatisation | |
PP |
Non autoclavable | |
Les pointes conductrices à détection de niveau de liquide sont disponibles en quatre tailles et spécialement conçues pour une utilisation avec les plateformes de manipulation des liquides Hamiltontrade; ; elles permettent un pipetage de précision sur un large éventail d’applications | |
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus, Hamilton™ MICROLAB™ Nimbus |