Learn More
Seaux à glace en polyuréthane Azlon™ avec couvercle
À utiliser avec de la glace hydrique, de la glace sèche et des solutions salines
Marque: Azlon IBB003P
136.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.07100kg
Description
À utiliser avec de la glace hydrique, de la glace sèche et des solutions salines
- Seaux à glace en mousse de polyuréthane noirs, verts et bleus
- Idéals pour séparer les zones de travail par couleur
- Poignées intégrées permettant un levage et un transport aisés
- Forme octogonale pour faciliter l’empilage et la stabilité
Spécification
185 mm | |
1200 g | |
PUR | |
Vert |
330 mm | |
Octogonale | |
Seau à glace | |
4,5 L |