Learn More
BINDER™ Classic.Line série B - Incubateurs standard à réglage mécanique
Avec l’incubateur de série B, vous bénéficiez d’une unité fiable et puissante dans une configuration solide et à un prix très attractif.
Marque: BINDER™ 9010-0002
1040.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : 30°C à 70°C
- Thermostat hydromécanique
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks chromés
- empilable
Spécification
1 cu. ft. | |
10 kg | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur standard | |
B028-230 V | |
1,5 ± K à 37°C | |
648 x 482 x 455 mm | |
580 mm | |
425 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
0,25 kW | |
50/60 Hz |
22 lb. | |
B028-230 V, standard, Classic.Line série B - Incubateurs standard à réglage mécanique, 28 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
28 L | |
Technologie APT.line™ | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
2 std./4 max. | |
30°C à 70°C | |
Analogique | |
1 | |
400 x 250 x 280 mm | |
22.8 in. | |
280 mm | |
23 kg | |
230 V | |
1,1 A |