Learn More
Cole-Parmer™ Pare-vent pour balance
L’acrylique transparent empêche les courants d’air d’affecter les pesées
172.00€ - 282.00€
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15380645
|
Cole-Parmer™
01019-02 |
330 mm |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12891763
|
Cole-Parmer™
01019-04 |
381 mm |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15300655
|
Cole-Parmer™
01019-06 |
457 mm |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’acrylique transparent empêche les courants d’air d’affecter les pesées
- Pas de montage requis.
- Trou de souris au niveau du panneau arrière pour les cordons d’alimentation
- Les bords surélevés sur le dessus du pare-vent permettent de placer en toute sécurité les accessoires de pesée fréquemment utilisés
- Limite la circulation d’air autour de votre balance pour des mesures plus rapides et plus stables
Spécification
Transparent |