Learn More
BD Adjuvants Difco™
Utilisés pour préparer les émulsions d’antigène-adjuvant. Les adjuvants BD™ Difco™ sont utilisés dans les études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire. (Non destinés à des fins humaines ou thérapeutiques.)
Marque:  BD 263810
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 8042-47-5 Poids : 0.13950kg
Code produit. 11719062
  • 505.00€ / 60mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Alert:
Not intended for human or therapeutic use.
Description
Description
  • Les adjuvants sont mélangés à une suspension ou une solution aqueuse d’antigène
  • Une fois injectés, ils fournissent un réservoir d’antigène émulsifié au niveau du site d’injection et permettent le relargage de l’antigène pendant une période prolongée ; La réponse immunitaire aux antigènes (en particulier les antigènes solubles) est donc améliorée et durable
  • Utilisez l’adjuvant incomplet de Freund pour éviter d’utiliser des bacilles résistant aux acides ; Toutefois, la réponse des anticorps est moins marquée qu’avec l’adjuvant complet
Ne conviennent pas à une utilisation chez l’homme ni à un usage thérapeutique.
Spécification
Spécification
Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec, à l’écart des agents oxydants.
Adjuvant complet de Freund
6 x 10 ml
Suspension de M. butyricum de 5 mg dans un mélange d’huile de paraffine et d’agent émulsifiant
Études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire