missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Filets à barbe et à cheveux
Recyclez les filets à barbe et à cheveux à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
116.00€ - 230.00€
Spécification
Couleur | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Jetable | Single-use |
Sans latex | Yes |
Stérilité | Non-sterile |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17825735
|
Terracycle™
CS43-S-FR |
Small |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17875825
|
Terracycle™
CS43-M-FR |
Medium |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17885845
|
Terracycle™
CS43-L-FR |
Large |
230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Filets à cheveux, bonnets et charlottes de protection jetables
- Filets à barbe, protège-barbes jetables
Nombre approximatif d'unités de déchets acceptés :
- Petite : 1000
- Moyenne : 2700
- Grande : 5000
MERCI DE NE PAS INCLURE :
- Tout autre équipement de protection individuelle jetable tels que les masques, gants et blouses.
- Les déchets médicaux. Cela comprend les matières contaminées par du sang et des fluides corporels qui proviennent de structures médicalisées, notamment de structures hospitalières, soins à domicile, cabinets médicaux, dentistes, banques de sang, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche, etc.
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Spécification
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
Single-use | |
Non-sterile | |
Cardboard, Plastic |