Learn More
Bel-Art™ Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur SP Scienceware™
Comprennent le symbole de risque biologique noir et les procédures de précaution imprimées en quatre langues. Les Sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières biologiquement dangereuses.
341.00€ - 1185.00€
Spécification
Type de produit | Sachet pour l’élimination de matières contaminées |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Résistance aux déchirures ASTM 1922, résistance aux impacts ASTM 1709 |
Couleur | Rouge |
À utiliser avec (application) | Pour traiter les déchets contaminés |
Code produit | Marque | Description | Capacité (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11392154
|
Bel-Art™
F13164-1419 |
L 14 x H 19 po (36 x 48 cm) | 2 à 4 gal. |
341.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11302164
|
Bel-Art™
F13164-1923 |
L 19 x H 23 po (48 x 58cm) | 5 à 9 gal. |
498.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11312164
|
Bel-Art™
F13164-2535 |
L 25 x H 35 po (64 x 89 cm) | 13 à 20 gal. |
753.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11737927
|
Bel-Art™
F13164-3138 |
L 31 x H 38 po (79 x 97 cm) | 20 à 30 gal. |
1185.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10296674
|
Bel-Art™
F13164-3848 |
38 x 48 po (97 x 122 cm) (Largeur x Hauteur) | 40 à 55 gal. |
916.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Symbole noir de danger biologique et recommandations sur les précautions à prendre imprimées en quatre langues. Les sachets pour l’élimination de matières contaminées de 1,5 mil d’épaisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ sont autoclavables et efficaces pour l’élimination des matières biologiquement dangereuses.
- Les sachets en polypropylène rouge vif comprennent le symbole de risque biologique noir
- Les procédures de précaution sont imprimées sur le sachet en anglais, espagnol, français et allemand pour plus de sécurité
- Le patch de stérilisation s’assombrit lorsqu’il est soumis à une stérilisation à la vapeur
- Vapeur haute température autoclavable à 135°C (275°F)
- Tests de résistance aux déchirures ASTM 1922 et d’impact ASTM 1709 Dart réussis
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Sachet pour l’élimination de matières contaminées | |
Résistance aux déchirures ASTM 1922, résistance aux impacts ASTM 1709 | |
Pour traiter les déchets contaminés | |
Polypropylène | |
1,50 mil |
Autoclavable | |
Rouge | |
Indicateur de stérilisation pré-imprimé, marqué par le symbole de danger biologique standard ou les recommandations sur les précautions à prendre en anglais, français, allemand et espagnol | |
0,279 mm |