Learn More
Bel-Art™ Élévateur de cellules ProCulture
Outils économiques et réutilisables pour gratter les lysats cellulaires ou retirer et récupérer les cultures tissulaires contenues dans divers types de boîtes
Marque:  Bel-Art™ F37756-0010
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 10385981
  • 32.70€ / 10 pièces
En stock
Description
Outils économiques et réutilisables pour gratter les lysats cellulaires ou retirer et récupérer les cultures tissulaires contenues dans divers types de boîtes
  • Lame étroite de 15 mm (0,6 po)
  • Adaptés à une utilisation dans des boîtes de Petri de 35 et 60 mm et des clusters de culture cellulaire à 6 et 12 puits
  • Lame coudée et biseautée avec manche lisse moulé en PP pour une bonne résistance chimique
  • Réutilisable
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
  • 7,75 × 0,5 po (19,7 × 1,3 cm)
Spécification
Spécification
Polypropylène
Raclage des lysats cellulaires et récupération des cultures de tissus à partir de diverses boîtes de culture cellulaire
Non
21 cm
0,625 in
Autoclavable
Boîtes de Petri de 35 mm et de 60 mm et clusters de culture cellulaire à 6 et 12 puits
8,25 in
1,6 cm
Élévateur de cellules