Learn More
Bel-Art™ Tamis cellulaires SP Scienceware™ Flowmi™ pour cônes de pipette 1000 μl
Permet un filtrage rapide et efficace de petits volumes d’échantillons (jusqu’à 1000 μl) avant analyse FLOW ou FACS (brevet en instance). Les tamis cellulaire Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ pour cônes de pipette 1000 μl sont stériles et fournis en deux tailles de porosité.
137.00€ - 165.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Permet un filtrage rapide et efficace de petits volumes d’échantillons (jusqu’à 1000 μl) avant analyse FLOW ou FACS™ |
---|---|
Comprend | Plateau compact |
Type de produit | Tamis cellulaire |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Pointes de 1 000 μl, notamment celles de Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™, Eppendorf™, etc. |
Code produit | Marque | Mesh Size | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mesh Size | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15342931
|
Bel-Art™
H13680-0040 |
40 μm |
165.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346248
|
Bel-Art™
H13680-0070 |
70 μm |
137.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Permet un filtrage rapide et efficace de petits volumes d’échantillons (jusqu’à 1000 μl) avant analyse FLOW ou FACS
- Conserve le volume lors du filtrage de petits volumes d’échantillons
- Élimine les agrégats cellulaires et crée des suspensions cellulaires uniques uniformes
- Réduit le risque d’obstruction des instruments FLOW ou FACS en filtrant efficacement les débris cellulaires
- Le plateau compact contient 50 tamis cellulaires Flowmi prêts à être pressés et incluant une fixation à la pointe ; équipé d’un couvercle coulissant pour une utilisation facile et d’une main
- Conditionnés dans un sac refermable pour préserver la stérilité lorsqu’ils sont utilisés dans une hotte à flux laminaire ou une hotte à risque biologique
- Stérile, 40 μm ou porosité de 70 μm
Spécification
Permet un filtrage rapide et efficace de petits volumes d’échantillons (jusqu’à 1000 μl) avant analyse FLOW ou FACS™ | |
Tamis cellulaire | |
Pointes de 1 000 μl, notamment celles de Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™, Eppendorf™, etc. |
Plateau compact | |
Stérile |