Learn More
Bel-Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Marque: Bel-Art™ M16807-4003
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 3.03000kg
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes seaux à glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliBec verseur pratique, bords anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage/liliCouvercle à clé et base parfaitement ajustés pour faciliter l’empilement/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/li/ul/pSpécification
22,86 cm | |
26,67 cm | |
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | |
Uréthane | |
Seau à glace | |
4 L |
9 po | |
0,9 gal. | |
Légèrement texturé, antidérapant | |
10,5 in | |
Rouge | |
-196°C à 100°C |