Learn More
Bel-Art™ Kit d’échantillonnage avec micro-spatules et micro-cuillères SP Scienceware™
Comprend six petits outils à double extrémité et une paire de pinces brucelles permettant de manipuler les petites quantités avec précision. Le kit d’échantillonnage avec micro-spatules et micro-cuillères Bel Art™ SP Scienceware™ est en acier inox poli. Durée de vie prolongée, nettoyage facile et autoclavable à la vapeur à 121ºC (250ºF).
Marque: Bel-Art™ F36705-0000
111.10 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07740kg
Description
Comprend six petits outils à double extrémité et une paire de pinces brucelles permettant de manipuler les petites quantités avec précision. Le kit d’échantillonnage avec micro-spatules et micro-cuillères Bel Art™ SP Scienceware™ est en acier inox poli. Durée de vie prolongée, nettoyage facile et autoclavable à la vapeur à 121ºC (250ºF).
- Chaque outil présente deux formes d’extrémité différentes, doublant ainsi la sélection d’outils pour mieux répondre aux besoins de l’utilisateur
- Les extrémités de l’outil comprennent 2 petites cuillères pour le transfert et le prélèvement de matériaux secs et liquides
- Huit spatules plates de différentes largeurs et longueurs excellentes pour le mélange, le grattage et l’étalement ; six d’entre elles présentent une extrémité carrée et deux sont arrondies
- Deux spatules en V de différentes tailles peuvent être utilisées pour le levage ou le transport sans déversement de matériaux
- Les pinces brucelles à pointe émoussée présentent des surfaces intérieures dentelées pour une manipulation sûre des échantillons et des poignées cannelées pour une meilleure prise
- Tous les outils sont en acier inoxydable poli pour une durée de vie accrue et un nettoyage facile, et sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F)
- Une mallette de transport protège et organise tous les outils lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Spécification
Kit d’échantillonnage avec micro-spatules et micro-cuillères | |
Autoclavable | |
Non |
Acier inoxydable | |
6 petits outils à double extrémité, un jeu de pinces, 2 petites cuillères, 6 spatules plates à bout carré, 2 spatules plates à bout arrondi, 2 spatules en V, pinces mousse, mallette de transport | |
Pour le transfert et la collecte de matériaux secs et liquides |