Learn More
Bel-Art™ Pelle et récipient SP Scienceware™ Samplit™
Intègre une pelle d’échantillonnage robuste qui s’insère dans un récipient étanche de 190 ml (6.5 oz) dédié garantissant une isolation sûre et efficace du matériau
Marque: Bel-Art™ H36915-0000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- La pelle rigide fabriquée en PS blanc résistant aux chocs est suffisamment robuste pour carotter des semi-solides comme le fromage, la glace et même le sol ou les matières granulées
- Un manche rainuré offre une excellente préhension pour pousser et tourner la pelle
- La profondeur et la forme de la pelle contiennent les échantillons tout en les versant facilement dans le récipient en styrène transparent
- Fourni avec des étiquettes pour l’identification des échantillons
- Le rack pour flacons à centrifuger Scienceware Poxygrid™ (réf. fabricant 19856-0250) peut être utilisé pour stocker et transporter les récipients Samplit
Informations sur la commande
Longueur totale du système : 7 1/4 po (18,5cm).
Les produits stérilisés ne peuvent pas être retournés.
Spécification
Pelle Samplit™ | |
Récipients transparents étanches de 190 ml et de 11 H x 4,7 cm dia. int., emballés individuellement, avec étiquettes d’identification | |
6,5 oz. | |
Stérile | |
7,25 in |
PS | |
Manche rainuré | |
190 mL | |
Blanc | |
18,4 cm |