Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation automatique Secador™ : Modèles verticaux
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
Marque: Bel-Art™ F42073-1220
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 9.68400kg
Description
Environnement sec, bloquant les UV, avec déshumidification électronique automatique
La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation garantissent un stockage simple et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière.
- Le système de déshumidification électronique breveté réduit l’humidité et fait circuler de l’air sec automatiquement, ce qui évite aux utilisateurs de surveiller et changer les dessiccants
- La structure en copolyester Durastar™ filtre 99 % des UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, étalons analytiques et composés expérimentaux
- Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
- Brevets américains : 6,772,534 ; 6,834,920 ; 7,114,266 ; 7,318,630 et D474,626
- L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères (voir informations de commande)
- Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 × 13,4 × 12,4 po (L x l x H)
- Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 × 13,4 × 16,4 po (L x l x H)
- Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 × 13,4 × 20,4 po (L x l x H)
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles.
Spécification
Non autoclavable | |
Vertical | |
Porte s’ouvrant sur le côté | |
Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
3 | |
Perforé amovible | |
5°C à 40°C | |
41,4 x 34,1 cm (16,3 x 13,4 in) | |
41,4 cm | |
8,9 in | |
22,5 cm | |
12,3 in | |
16,3 in | |
230 V |
Transparent | |
Copolyester | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, peut être utilisé avec les cartouches de desséchant et boîtes de dessiccation Scienceware™, ou un desséchant similaire | |
3,0 | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
41°F à 104°F | |
1,55 ft3 | |
16,3 in | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
16,4 in | |
41,7 cm | |
41,4 cm |