Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation avec purge de gaz SP Scienceware™ Secador™
Disponibles dans une large gamme de tailles pour la dessiccation avec purge de gaz
406.00€ - 1240.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Copolyester |
À utiliser avec (application) | Crée un environnement contrôlé grâce à la dessiccation d’azote sec ou d’autres gaz de choix ; sans poussière et souhaitable pour de nombreuses applications, y compris les environnements de salles blanches |
Résistance | Produits chimiques, taches et craquelures |
Largeur (impériale) | 13,4 in |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Nbre d’étagères | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Nbre d’étagères | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17830126
|
Bel-Art™
F42073-1002 |
Clear | 41.7 cm | 3 perforated removable shelves | 3.0 |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12776778
|
Bel-Art™
F42071-0002 |
Transparent | 21,3 cm | 1 étagère fixe réglable ventilée | 1,0 |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13440147
|
Bel-Art™
F42074-1002 |
Transparent | 51,8 cm | 3 | 4,0. |
1240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12786778
|
Bel-Art™
F42073-1009 |
Ambré | 41,7 cm | 3 | 3,0. |
885.00€
1 pièce |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15149124
|
Bel-Art™
F42074-1009 |
Ambré | 51,8 cm | 3 | 4,0. |
1185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
Description
Disponible dans une large gamme de tailles pour la dessiccation avec purge de gaz
- Crée un environnement contrôlé grâce à la dessiccation d’azote sec ou d’autres gaz de choix ; sans poussière et souhaitable pour de nombreuses applications, y compris les environnements de salles blanches
- Les vannes de prise de gaz montées à l’arrière reçoivent des tubulures de 1/4 po et peuvent être fermées pour utiliser des dessiccants standard
- La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation assurent un stockage facile et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière ; la structure en copolyester Durastar™ bloque 99 % de la lumière UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % pour un stockage optimal de matériaux photosensibles, comme les réactifs, les étalons analytiques et les composés étudiés
- Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
- Modèles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 : Les unités verticales ont un encombrement compact de 16,3 × 13,4 po (L x l) permettant d’empiler jusqu’à 3 unités de haut afin de gagner de l’espace et disposent d’une porte battante latérale qui s’ouvre vers la gauche ; l’armoire horizontale 4.0 est plus large, moins haute et pourvue d’une porte à ouverture vers le bas, comme celle d’un four
- Brevets américains : 6,834,920 ; 7,318,630 et D474,626
Dimensions
- Secador 1.0 : Volume interne de 0,74 pi3, 16,3 × 13,4 × 8,4 po (L x l x H)
- Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 × 13,4 × 12,4 po (L x l x H)
- Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 × 13,4 × 16,4 po (L x l x H)
- Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 × 13,4 × 20,4 po (L x l x H)
Informations sur la commande
À utiliser avec les cartouches de dessiccant, réf. fabricant No 420450250, 420450200, 420480100) Étagères de rechange disponibles : L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères ; étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, réf. fabricant n°420740001 ou étagère de rechange pour armoires 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 verticales, réf. fabricant No 420741001.
Spécification
Non autoclavable | |
Crée un environnement contrôlé grâce à la dessiccation d’azote sec ou d’autres gaz de choix ; sans poussière et souhaitable pour de nombreuses applications, y compris les environnements de salles blanches | |
13,4 in | |
16,3 in |
Copolyester | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
34,1 cm | |
41,4 cm |