Learn More
Bel-Art™ Mini armoire à dessiccation SP Scienceware™ Secador™
Assure un stockage facile et fiable des produits sensibles à l’humidité tout en étant peu encombrant. La mini-armoire à dessiccation Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ est un excellent choix lorsque la paillasse offre peu d’espace.
Marque: Bel-Art™ F42075-1000
238.78 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : CAS : 2570-63-0 Poids : 2.25000kg
Description
- La grande porte battante coulissante optimise l’accès au compartiment interne ; elle est dotée d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité et s’ouvre de droite à gauche
- Hygromètre à cadran facile à consulter situé sur le devant de la porte
- Polystyrène transparent pour une bonne visualisation du contenu
- Utilisation possible avec les cartouches de dessiccant F42048-0065, F42048-0100 ou F42046-0000
- Kit disponible pour l’installation sur le dessous d’une étagère (F42075-0201)
- Dimensions hors tout : 33,8 x 25,4 x 21,6 cm (l x P x H) (13,3 x 10 x 8,5 po)
- Volume interne : 0,3 ft3
Le polystyrène ne bloque pas la lumière UV : pour une protection UV, choisir un modèle Secador 1.0 ou plus grand
Spécification
Transparent | |
Porte va-et-vient avec loquet | |
2 boucles verrouillables avec cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre à cadran monté sur la porte | |
13,3 po | |
33,8 cm | |
8,5 in | |
21,6 cm | |
25,4 cm |
Armoire en polystyrène, porte en copolyester | |
Pour les petits objets et les substances sensibles à l’humidité | |
0,35 pied cube | |
9,3 po | |
23,6 cm | |
5 po | |
10 po |