Learn More
Bel-Art™ Couteau d’échantillonnage stérile jetable SP Scienceware™ Sterileware™
Couteau de prélèvement en PS doté d’une lame dentelée sur un bord et lisse sur l’autre
Marque:  Bel-Art™ H36965-0000
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11336944
  • 429.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Le bord dentelé peut couper des fruits de mer, de la viande, de la volaille, des légumes et autres matières fibreuses
  • Conditionné individuellement, stérilisé et emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) pour un usage unique avant mise au rebut
Spécification
Spécification
Polystyrène
Échantillonnage des aliments tels que viandes, légumes, fruits de mer et autres matières fibreuses et semi-solides
20,9 cm
Stérile
Couteau d’échantillonnage
8,25 in
Oui
Certificat du processus de stérilisation