Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage Sterileware™
Fabriquées en plastique de PS. Les pelles d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour la récupération d’échantillons provenant d’un plus grand volume.
31.80€ - 677.00€
Spécification
Type de produit | Pelle d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Comprend | Certificat de stérilisation |
Type de poignée | Extra long |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11751566
|
Bel-Art™
H36906-0000 |
8 oz | 100/Boîte |
677.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11386934
|
Bel-Art™
H36902-0000 |
2 oz | 100/Boîte |
453.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766518
|
Bel-Art™
H36904-0000 |
4 oz | 100/Boîte |
485.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15520132
|
Bel-Art™
H36902-0010 |
2 oz | 10/boîte |
31.80€
Pack de 10 |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15540132
|
Bel-Art™
H36904-0010 |
4 oz | 10/boîte |
40.05€
Pack de 10 |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15560132
|
Bel-Art™
H36906-0010 |
8 oz | 10/boîte |
56.60€
Pack de 10 |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fabriquées en plastique de PS.Les pelles d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour la récupération d’échantillons provenant d’un plus grand volume.
- À utiliser avec les récipients à col large
- Pièce unique moulée en polystyrène à impact élevé
- Restent droites sur des surfaces planes
- Peuvent être utilisées comme nacelle de pesée
- En matériaux approuvés par la FDA
- Scellé et stérilisé individuellement
- Jetable et à usage unique
- La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prendre des poids/volumes d’échantillons exacts
- Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types
- Lot estampillé pour un traçage précis du lot
- Inclut un certificat de processus de stérilisation
Spécification
Pelle d’échantillonnage | |
Certificat de stérilisation | |
Oui | |
Blanc | |
Forme et taille parfaites pour le prélèvement des échantillons, en particulier dans les récipients à col large |
Polystyrène | |
Extra long | |
Stérile | |
FDA | |
Récipients à col large |