Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi ultra-fine Step-Down
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
134.00€ - 175.44€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 4,9635 ± 0,0065mm |
Diamètre (métrique) interne | 4,4965 ± 0,0065mm |
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,24mm |
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15398888
|
Wilmad-LabGlass™
66351-9575 |
547-PPT-7-5 | 350 MHz | 178 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15308898
|
Wilmad-LabGlass™
66351-9585 |
547-PPT-8-5 | 350 MHz | 203,2mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15318898
|
Wilmad-LabGlass™
66351-9595 |
547-PPT-9-5 | 350 MHz | 228,6mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15358948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-9575 |
550-PPT-7-5 | 400 MHz | 178mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15368948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-9585 |
550-PPT-8-5 | 400 MHz | 203,2mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15378948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-9595 |
550-PPT-9-5 | 400 MHz | 228,6mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15319018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-9575 |
555-PPT-7-5 | 600 MHz | 178 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15329018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-9585 |
555-PPT-8-5 | 600 MHz | 203,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15339018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-9595 |
555-PPT-9-5 | 600 MHz | 228,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Verre borosilicaté | |
4,9635 ± 0,0065mm | |
4,4965 ± 0,0065mm | |
0,24mm |