Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi fine
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Marque: Bel-Art™ 66500-0575
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Description
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
13 µm | |
25 µm | |
4,9635±0,0065 mm | |
500 MHz | |
0,38 mm |
Verre borosilicaté ; conforme à l’exigence de verre de type et classe A de l’ASTM E438 | |
178 mm | |
4,2065±0,0065 mm | |
7 po | |
528-PP-7-5 |