Learn More
Bel-Art™ Homogénéisateur pour microtubes ProCulture™ :pilons et tubes
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
58.93€ - 166.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Exempt de DNase | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Système d’homogénéisation pour microtubes |
Quantité d’emballage | 100/paquet |
Exempt de RNase | Oui |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Volume d’échantillon (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Volume d’échantillon (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17739824
|
Bel-Art™
F65000-0005 |
Conditionnement individuel | 0,5 mL | Pilon et tube |
150.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15411864
|
Bel-Art™
F65000-0006 |
Conditionnement individuel | 1,5 ml | Pilon et tube |
166.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17759824
|
Bel-Art™
F65000-9006 |
Conditionnement en vrac | 1,5 ml | Pilon et tube |
126.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17729824
|
Bel-Art™
F65000-0001 |
Conditionnement individuel | 0,5 mL | Pilon |
134.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17573016
|
Bel-Art™
F65000-0002 |
Conditionnement individuel | 1,5 ml | Pilon |
134.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17749824
|
Bel-Art™
F65000-9001 |
Conditionnement en vrac | 0,5 mL | Pilon |
105.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15795513
|
Bel-Art™
F65000-9002 |
Conditionnement en vrac | 1,5 ml | Pilon |
108.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17142486
|
Bel-Art™
F65000-0004 |
Conditionnement individuel | 1.5mL | Tube |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Les pilons et les microtubes appariés peuvent être utilisés avec un homogénéiseur ou un traitement manuel.
- Tolérances serrées, homogénéisation complète et broyage des matériaux
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant pour éliminer la lixiviation potentielle des métaux lourds dans les échantillons
- Fabriqué et conditionné en salle blanche de classe 10 000
- Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
- En PC exempt de phtalate et d’ester de phtalate
- Disponible à l’unité ou conditionné en vrac
- Le manche cannelé unique permet un contrôle précis de l’homogénéisation des échantillons sensibles au cisaillement
- Compatibles avec la plupart des adaptateurs de mélangeur motorisés
- Fond du tube 25 % plus épais par rapport à la norme industrielle
- Surfaces dépolies sur les côtés et au niveau du bouchon pour l’étiquetage, bouchon à clipser étanche et dessus perforable
Specifications
Polypropylène | |
Système d’homogénéisation pour microtubes | |
Oui |
Oui | |
100/paquet |