Learn More
BINDER™ Incubateur standard BF 115, 114 L
Plage de températures : 8° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100°C
Marque: BINDER™ 9010-0315
2710.25 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21689" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 65.00000kg
Description
- Plage de températures allant de la température ambiante plus 8° jusqu’à 100°C
- Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line&trade ;
- Convection forcée
- Contrôleur avec affichage LCD
- Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
- Conception ergonomique de la poignée
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks chromés
- Empilable
- Dispositif de sécurité de température intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
30.1 gal. | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Forcé | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur standard | |
BF115 | |
380 x 550 x 550 mm | |
380 mm | |
54 kg | |
230 V |
BF115-230 V, standard, Avantgarde.Line série BF - Incubateurs standard à convection forcée, 112 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
114 L | |
Technologie APT.line™ | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
2 std./5 max. | |
Température ambiante de +8°C à 100°C | |
LCD | |
≤ ±0,2° à 37°C | |
15 in. | |
119 lb. | |
230 V, 50/60 Hz, 400 W | |
50/60 Hz |