Learn More
Ansell Gants pour isolateurs et barrières d’accès restreint propres en nitrile BioClean™
234.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22919" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Taille du port (impériale):
10 po
de 12 à 14 po
de 8 à 10 po
Taille du port (métrique):
20,3 à 25,4 cm
25,4 cm
30,5 à 35,6 cm
Description
- Testés conformément à l’ASTM D6978-05 pour la manipulation de médicaments chimiques.
- Testés à 100 % contre les fuites d’eau.
- La surface ultra-propre assure la protection du produit.
- Spécialement conçus pour réduire la fatigue des mains.
- Compatibles avec les autoclaves.
- Lavés et emballés dans une salle blanche ISO 4.
- Résistant aux VHP, à l’IPA et aux désinfectants.
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4 |
Couleur | Blanc |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 9,75 |
Épaisseur (impériale) | 24 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,60 mm |
Modèle | Gants isolants CGL propres en nitrile RABS BioClean™ |
Taille du port (impériale) | de 8 à 10 po |
Taille du port (métrique) | 20,3 à 25,4 cm |