Learn More
Bis(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)plomb(II), Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Nom chimique ou matériau | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II) |
Point de fusion | 126°C to 128°C |
Point d’ébullition | 134°C (0.1 mmHg)(sublimation) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3467 |
Poids de la formule | 573.75 |
Forme physique | Poudre |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .