Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait, avec certificat
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
44.85€ - 54.70€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
Classe | AS |
Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15811475
|
BRAND™
929705 |
3 ml |
44.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15815522
|
BRAND™
929706 |
4 ml |
45.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15821475
|
BRAND™
929707 |
5 ml |
45.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15825522
|
BRAND™
929708 |
6 ml |
47.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15835522
|
BRAND™
929709 |
7 ml |
47.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804968
|
BRAND™
929713 |
15 ml |
44.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894958
|
BRAND™
929712 |
10 ml |
45.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15855522
|
BRAND™
929715 |
25 ml |
45.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15865522
|
BRAND™
929716 |
30 ml |
49.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15875522
|
BRAND™
929717 |
40 ml |
51.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15885522
|
BRAND™
929718 |
50 ml |
50.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12617046
|
BRAND™
929719 |
100 ml |
54.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Livrées avec un certificat de conformité individuel
Especificaciones
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Bleu | |
Pipette à poire |