Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 2 seul trait
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 2 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
92.20€ - 158.93€
Spécification
Étalonnage | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
Classe | Classe AS |
Matériau | Verre sodocalcique AR-GLAS™, Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11848281
|
BRAND™
29732 |
10 ml | Rouge | 440 mm | ±0.02 ml |
111.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11808281
|
BRAND™
29722 |
1 mL | Bleu | 300 mm | ± 0,008 ml |
131.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11818281
|
BRAND™
29723 |
2 ml | Orange | 330 mm | plusmn; 0,01 ml |
156.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11868281
|
BRAND™
29734 |
20 ml | Jaune | 510 mm | plusmn; 0,03 ml |
150.67€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11828281
|
BRAND™
29725 |
3 ml | Noir | 330 mm | plusmn; 0,01 ml |
92.20€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11838281
|
BRAND™
29727 |
5 ml | Blanc | 400 mm | plusmn; 0,015 ml |
97.80€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11858281
|
BRAND™
29733 |
15 ml | Vert | 510 mm | plusmn; 0,03 ml |
111.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11898271
|
BRAND™
29721 |
0,5 ml | Noir | 300 mm | plusmn; 0,005 ml |
122.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11878281
|
BRAND™
29735 |
25 ml | Bleu | 520 mm | plusmn; 0,03 ml |
158.93€
6 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11888281
|
BRAND™
29738 |
50 ml | Rouge | 540 mm | plusmn; 0,05 ml |
150.67€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 2 traits avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certifié DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Oui | |
Classe AS | |
Oui | |
0.1 ml | |
Pipette à poire |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
Verre sodocalcique AR-GLAS™, Verre sodocalcique | |
Bleu | |
Marquage DE-M |