Learn More
BRAND™ Tubes PCR à paroi fine de 0,2 ml, avec bouchons fixés
Fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques pouvant contaminer les réactifs et les échantillons. Les tubes PCR à paroi fine de 0,2 ml avec bouchons fixés sont autoclavables et exempts de RNase, de DNase et d’ADN. Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis.
64.20€ - 84.75€
Specifications
Certifications/Conformité | Sans RNase, DNase ni ADN |
---|---|
Volume (métrique) | 0,2 ml |
Quantité | 1000/boîte |
À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR |
Stérilité | Non stérile |
Product Code | Brand | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
10693443
|
BRAND™
781301 |
Rose |
64.20€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10571723
|
BRAND™
781302 |
Jaune |
64.20€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10581723
|
BRAND™
781303 |
Vert |
64.20€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10673253
|
BRAND™
781304 |
Bleu |
64.20€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10161391
|
BRAND™
781305 |
Transparent |
84.75€
1000 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons
- Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis
- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN
- Compatibles avec la plupart des thermocycleurs
- Bouchons plats fixés qui forment un joint étanche pour empêcher l’évaporation de l’échantillon mais s’ouvrent facilement
Specifications
Sans RNase, DNase ni ADN | |
1000/boîte | |
Non stérile | |
Plat | |
Oui | |
Tube | |
Tube PCR à paroi mince |
0,2 ml | |
Thermocycleurs pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR | |
PP | |
Autoclavable | |
Oui | |
0,2 ml |