Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-58 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Détergent Brij-58 purifié, stabilisé et fourni en solution à 10 % dans des ampoules de verre de 10 ml pour la recherche sur les protéines et la biologie moléculaire.
Marque: Thermo Scientific™ 28336
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 79-06-1 Poids : 0.80000kg
Description
La solution de détergent Thermo Scientific™ Surfact-Amps 58 est un détergent Brij™-58 hautement purifié et stabilisé qui est fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution à 10 % (p / v) de détergent Brij™-58 purifié, simple d’emploi, peut être utilisée dans des méthodes de recherche protéique de routine très exigeantes ainsi que dans des techniques de biologie moléculaire. Le Brij-58 est le tensioactif polyoxyéthylène non ionique le plus fréquemment utilisé dans les applications d’HPLC.Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p / v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets, qui sont extrêmement visqueux, les solutions Surfact-Amps à 10 % sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensioactif sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Brij-58 : un détergent non ionique à utiliser comme surfactant en HPLC
Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
- Poids moléculaire : 1120
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 70
- Poids moléculaire micellaire : 82 000
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,077 mM (0,0086 %, p / v)
- Point de trouble : >100°C
- Dialysable : Non
Spécification
Détergent | |
Liquide | |
Solution détergente |
Conserver à température ambiante | |
Brij™, Surfact-Amps™ | |
6 x 10 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.