Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation BSTFA
Obtenez d’excellentes séparations GC avec le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA.
241.00€ - 409.71€
Spécification
Concentration standard | 98 à 100% |
---|---|
À utiliser avec | GC |
Stockage | 2°C à 8°C |
Composants standard | 2,2,2-trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11557570
|
Thermo Scientific™
TS-38828 |
25 g |
241.00€
25g |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11567570
|
Thermo Scientific™
TS-38829 |
100 g |
409.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11776957
|
Thermo Scientific™
TS-38830 |
10 ampoules de 1 ml |
261.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Améliorez l’analyse GC grâce au réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA. Les sous-produits très volatils de mono(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (BSTFA) et de trifluoroacétamide éluent avec le front de solvant pour garantir d’excellentes séparations chromatographiques. Ce réactif de silylation réagit avec un large éventail de composés polaires ; il est particulièrement bien adapté aux analyses GC de certains acides aminés TMS et acides TMS à cycle de Krebs présentant une ébullition inférieure.
Le BSTFA est un puissant donneur de triméthylsilyl, avec une force de donneur comparable à son équivalent BSA non fluoré [N,O-bis(triméthylsilyl)acétamide]. Le BSTFA réagit pour remplacer les hydrogènes labiles sur une large gamme de composés polaires dotés d’un groupe -Si(CH3)3. Cette caractéristique physique est particulièrement utile pour la chromatographie en phase gazeuse de certains acides aminés TMS et acides TMS à cycle de Krebs présentant une ébullition inférieure.- Volatilité accrue des sous-produits de réaction de mono(triméthylsilyl)trifluoroacétamide et de trifluoroacétamide par rapport aux composés non fluorés correspondants obtenus avec le BSA
- La volatilité accrue rend possible la dérivatisation de molécules plus petites avec lesquelles les dérivés TMS éluent avec les sous-produits du BSA
Spécification
98 à 100% | |
GC | |
2°C à 8°C | |
2,2,2-trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.